Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32160405
technique(s)
protein clean-up: suitable
application(s)
sample preparation
General description
Zestaw Chemicon Detergent-OUT to prosta, wysokowydajna metoda usuwania detergentów z roztworów białek. Usuwa detergenty bez znacznego rozcieńczania roztworu białka. Wystarczy załadować roztwór białka na kolumnę Detergent-OUT Spin i zebrać roztwór białka wolny od detergentów. Mikrokolumny są odpowiednie do usuwania detergentów z maksymalnie 0,2 ml objętości próbki.
Application
PROTOKÓŁ:
1. Odwróć kolumnę kilka razy, aby ponownie zawiesić materiał żywiczny. Zdejmij końcówkę kolumny i pozwól cieczy spłynąć.
2. Wyrównywanie buforu: Kolumny SpinOUT są dostarczane w wodzie dejonizowanej. Wyrównaj kolumnę za pomocą wybranego buforu w następujący sposób. Uwaga: Nie należy kalibrować kolumn buforem Tris. Nałóż około 0,5 ml wybranego buforu na kolumnę. Pozwól buforowi spłynąć do probówki zbiorczej. Powtórz ten proces 3 razy.
3. Umieść kolumnę w probówce do mikrowirówki o pojemności 2,0 ml. Wirować z prędkością 1000 xg przez 20-30 sekund. Wyrzucić ciecz zebraną w probówce wirówkowej.
4. Umieść kolumnę z powrotem w tej samej probówce. Ostrożnie nanieść zawiesinę białka na środek kolumny. Odczekać 1-2 minuty. Uwaga: Jeśli roztwór białka znajduje się w buforze Tris, wymień bufor roztworu białka na fosforanowy lub inny bufor, używając kolumny SpinOUT lub dializy.
5. Po załadowaniu kolumny wirować z prędkością 1000 xg przez 20-30 sekund. Zebrać ciecz zawierającą oczyszczony materiał białkowy wolny od detergentu pierwotnie obecnego w próbce.
1. Odwróć kolumnę kilka razy, aby ponownie zawiesić materiał żywiczny. Zdejmij końcówkę kolumny i pozwól cieczy spłynąć.
2. Wyrównywanie buforu: Kolumny SpinOUT są dostarczane w wodzie dejonizowanej. Wyrównaj kolumnę za pomocą wybranego buforu w następujący sposób. Uwaga: Nie należy kalibrować kolumn buforem Tris. Nałóż około 0,5 ml wybranego buforu na kolumnę. Pozwól buforowi spłynąć do probówki zbiorczej. Powtórz ten proces 3 razy.
3. Umieść kolumnę w probówce do mikrowirówki o pojemności 2,0 ml. Wirować z prędkością 1000 xg przez 20-30 sekund. Wyrzucić ciecz zebraną w probówce wirówkowej.
4. Umieść kolumnę z powrotem w tej samej probówce. Ostrożnie nanieść zawiesinę białka na środek kolumny. Odczekać 1-2 minuty. Uwaga: Jeśli roztwór białka znajduje się w buforze Tris, wymień bufor roztworu białka na fosforanowy lub inny bufor, używając kolumny SpinOUT lub dializy.
5. Po załadowaniu kolumny wirować z prędkością 1000 xg przez 20-30 sekund. Zebrać ciecz zawierającą oczyszczony materiał białkowy wolny od detergentu pierwotnie obecnego w próbce.
Packaging
10 kolumn
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 6 miesięcy od daty zakupu. Aby uniknąć możliwego skażenia mikrobiologicznego, wszystkie roztwory należy dozować aseptycznie.
Other Notes
Detergent-OUT Columns-DTG-100X 10 Micro Collection Tubes (2 mL) 10
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?