Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Przewidywany termin wysyłki14 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32160405
2520,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 grudnia 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctechnique(s)
protein clean-up: suitable
application(s)
sample preparation
General description
Zestaw Chemicon Detergent-OUT to prosta, wysokowydajna metoda usuwania detergentów z roztworów białek. Usuwa detergenty bez znacznego rozcieńczania roztworu białka. Wystarczy załadować roztwór białka na kolumnę Detergent-OUT Spin i zebrać roztwór białka wolny od detergentów. Kolumna Med jest odpowiednia do usuwania detergentów z 1,0 ml roztworu 1,5% detergentów Triton-X100 (lub odpowiednika 15 μL Triton-X100 lub 15 mg detergentów), pod warunkiem, że zarówno kolumny, jak i roztwory białek są przygotowane w wodzie.
Application
PROTOKÓŁ:
1. Odwróć kolumnę kilka razy, aby ponownie zawiesić materiał żywiczny. Zdejmij końcówkę kolumny i pozwól cieczy spłynąć.
2. Wyrównywanie buforu: Kolumny Detergent-OUT są dostarczane w wodzie dejonizowanej. Lepsze wyniki uzyskuje się, gdy kolumna i roztwór białka znajdują się w wodzie lub buforze fosforanowym. Kolumny mogą być równoważone innymi rodzajami buforów. Uwaga: Nie należy wyrównywać kolumn za pomocą buforu Tris i innych tego typu buforów. Nałóż około 1,0 ml wybranego buforu na kolumnę. Pozwól buforowi spłynąć do probówki zbiorczej. Powtórz ten proces 3 razy.
3. Umieść kolumnę w probówce wirówkowej o pojemności 15 ml. Wirować z prędkością 1000 xg przez 20-30 sekund. Odrzuć ciecz zebraną w probówce wirówkowej.
4. Umieść kolumnę z powrotem w tej samej probówce. Ostrożnie nanieść zawiesinę białka na środek kolumny. Odczekać 5 minut.
5. Po załadowaniu kolumny wirować z prędkością 1000 xg przez 20-30 sekund. Zebrać ciecz zawierającą oczyszczony materiał białkowy wolny od detergentu pierwotnie obecnego w próbce.
1. Odwróć kolumnę kilka razy, aby ponownie zawiesić materiał żywiczny. Zdejmij końcówkę kolumny i pozwól cieczy spłynąć.
2. Wyrównywanie buforu: Kolumny Detergent-OUT są dostarczane w wodzie dejonizowanej. Lepsze wyniki uzyskuje się, gdy kolumna i roztwór białka znajdują się w wodzie lub buforze fosforanowym. Kolumny mogą być równoważone innymi rodzajami buforów. Uwaga: Nie należy wyrównywać kolumn za pomocą buforu Tris i innych tego typu buforów. Nałóż około 1,0 ml wybranego buforu na kolumnę. Pozwól buforowi spłynąć do probówki zbiorczej. Powtórz ten proces 3 razy.
3. Umieść kolumnę w probówce wirówkowej o pojemności 15 ml. Wirować z prędkością 1000 xg przez 20-30 sekund. Odrzuć ciecz zebraną w probówce wirówkowej.
4. Umieść kolumnę z powrotem w tej samej probówce. Ostrożnie nanieść zawiesinę białka na środek kolumny. Odczekać 5 minut.
5. Po załadowaniu kolumny wirować z prędkością 1000 xg przez 20-30 sekund. Zebrać ciecz zawierającą oczyszczony materiał białkowy wolny od detergentu pierwotnie obecnego w próbce.
Packaging
10 kolumn
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 6 miesięcy od daty zakupu. Aby uniknąć możliwego skażenia mikrobiologicznego, wszystkie roztwory należy dozować aseptycznie.
Other Notes
Detergent-OUT Columns-DTG-100X 10 Med
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?