Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 792,00 zł |
Informacje o tej pozycji
792,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
Carbonyl Cyanide m-Chlorophenylhydrazone, Protonophore. Uncoupling agent for oxidative phosphorylation that inhibits mitochondrial function. Approximately 100 times more effective than 2,4-dinitrophenol.
Quality Segment
description
RTECS - FG5600000
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
yellow
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cc(ccc1)NN=C(C#N)C#N
InChI
1S/C9H5ClN4/c10-7-2-1-3-8(4-7)13-14-9(5-11)6-12/h1-4,13H
InChI key
UGTJLJZQQFGTJD-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
cytochrome c oxydase
Preparation Note
Other Notes
Heytler, P.G., and Prichard, W.W. 1962. Biochem. Biophys. Res. Commun.7, 272.
Legal Information
Disclaimer
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?