Przejdź do
219458
D(+)Cellobiose
Substrate for β-glucosidase.
Synonim(y):
D(+)Cellobiose, Glcβ1,4Glc, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
437,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
MDL number:
437,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for β-glucosidase.
Other Notes
Pitson, S.M., et al. 1997. Enzyme Microb. Technol. 21, 182.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
FLUH99C978DEC725291852
description
Substrate for β-glucosidase.
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
analytical standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
form
crystalline powder
form
-
form
powder
form
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
color
white
color
-
color
beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)