Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Przewidywany termin wysyłki13 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
780,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 października 2026Szczegóły
description
Merck USA index - 14, 2051
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
potency
660 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
light yellow to yellow
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].[n+]1(c2c(c5c(c1)c(c(cc5)OC)OC)ccc3c2cc4c(c3)OCO4)C
InChI
1S/C21H18NO4.ClH/c1-22-10-16-13(6-7-17(23-2)21(16)24-3)14-5-4-12-8-18-19(26-11-25-18)9-15(12)20(14)22;/h4-10H,11H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
WEEFNMFMNMASJY-UHFFFAOYSA-M
General description
Biochem/physiol Actions
PKC
Preparation Note
Other Notes
Jarvis, W.D., et al. 1994. Cancer Res.54, 1707.
Barg, J., et al. 1992. J. Neurochem.59, 1145.
Herbert, J.M., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.172, 993.
Ko, F., et al. 1990. Biochim. Biophys. Acta1052, 360.
Walterova, D., et al. J. Med. Chem.24, 1100.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Naturally-occurring alkaloid. | description phyproof® Reference Substance | description ≥95% (TLC), powder | description CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| form solid | form - | form powder | form - |
| assay ≥97% (HPLC) | assay - | assay ≥95% (TLC) | assay - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chelerythrine Chloride
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?