Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 3040,00 zł |
250 μg | Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 17 030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in Sf21 cells
3040,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
N-końcowy, znakowany GST, rekombinowany ludzki Smurf1 pełnej długości, wyrażany w E coli.
β-katenina jest wielofunkcyjnym białkiem; jest centralnym składnikiem kompleksu adhezji komórkowej kadheryny, regulującym kontrolę adhezji komórkowej i odgrywa istotną rolę w szlaku sygnałowym Wingless/Wnt, który reguluje losy komórek we wczesnej embriogenezie. Regulacja obrotu β-kateniny w komórkach jest regulowana przez jej stan fosforylacji, co pozwala na ukierunkowanie proteolizy zależnej od ubikwityny. Zmienione poziomy ekspresji białka, a także mutacje genetyczne β-kateniny są związane z wieloma nowotworami u ludzi.
Application
Ubiquitination Cascade Comoponent: Substrate
Physical form
Purified using immobilized metal affinity chromatography.
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
vPvM
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?