Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Przewidywany termin wysyłki26 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1500,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 października 2026Szczegóły
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2c(cc[c]1=O)cc(cc2)OCCCC(=O)N(C3CCCCC3)C
InChI
1S/C20H26N2O3/c1-22(16-6-3-2-4-7-16)20(24)8-5-13-25-17-10-11-18-15(14-17)9-12-19(23)21-18/h9-12,14,16H,2-8,13H2,1H3,(H,21,23)
InChI key
UIAYVIIHMORPSJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
PDE 3
Preparation Note
Other Notes
Christensen, S.B., and Trophy, T.J. 1994. Ann. Rep. Med. Chem. 29, 185.
Tang, K.M., et al. 1994. Eur. J. Pharmacol. 268, 105.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description A cell-permeable selective inhibitor of cGMP-inhibited phosphodiesterase (PDE III; IC50 = 70 nM). | description phosphodiesterase inhibitor | description ≥98% (HPLC), powder | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form solid | form powder | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cilostamide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?