Przejdź do
C0737
Cilostazol
≥98% (HPLC), Phosphodiesterase III (PDE3) inhibitor, powder
Synonim(y):
6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)-butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, OPC 13013, OPC 21, Pletaal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
911,00 zł
774,35 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H27N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.46
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
774,35 zł
Cena katalogowa911,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cilostazol, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
originator
Otsuka Pharma
SMILES string
O=C1CCc2cc(OCCCCc3nnnn3C4CCCCC4)ccc2N1
InChI
1S/C20H27N5O2/c26-20-12-9-15-14-17(10-11-18(15)21-20)27-13-5-4-8-19-22-23-24-25(19)16-6-2-1-3-7-16/h10-11,14,16H,1-9,12-13H2,(H,21,26)
InChI key
RRGUKTPIGVIEKM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Cilostazol prevents platelet aggregation and has vasodilatory properties. It is used to treat chronic arterial disease and intermittent claudication. Cilostazol has antiproliferative effects and improves the properties of prostacyclin. It regulates cell proliferation, stimulates cyclic adenosine monophosphate (cAMP) level and induces cyclic AMP-dependent protein kinase.
Application
Cilostazol has been used:
  • to reduce Madin–Darby cell line (MDCK) proliferation through c-Myc down-regulation
  • in the in vitro assessment of toxin delivery in T84 intestinal epithelial cells
  • to induce adenosine triphosphate (ATP) release in white adipocytes
Biochem/physiol Actions
Phosphodiesterase III (PDE3) inhibitor
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Otsuka Pharma. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1134153PHR15031134175
Cilostazol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1134153
Cilostazol
description
≥98% (HPLC), powder
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
off-white
color
-
color
-
color
-
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE3B(5140)
Gene Information
human ... PDE3A(5139)
Gene Information
human ... PDE3A(5139)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cilostazol
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)