Przejdź do
233105
CL-82198
A selective inhibitor of MMP-13 (IC50 = 10 µM).
Synonim(y):
CL-82198
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22N2O3 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.37 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
light yellow
solubility
water: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N3(CCOCC3)CCCCNC(=O)c1[o]c2c(c1)cccc2
InChI
1S/C17H22N2O3.ClH/c20-17(16-13-14-5-1-2-6-15(14)22-16)18-7-3-4-8-19-9-11-21-12-10-19;/h1-2,5-6,13H,3-4,7-12H2,(H,18,20);1H
InChI key
PIOACXKZWXHBRB-UHFFFAOYSA-N
General description
Selektywny inhibitor MMP-13 (IC50 = 10 µM), który nie wydaje się działać poprzez chelatowanie Zn2+. Wiąże się w całej kieszeni S1′ MMP-13, dokując z pierścieniem morfoliny przylegającym do katalitycznego atomu cynku. Nie hamuje MMP-1, MMP-9 i TACE.
Biochem/physiol Actions
Docelowy IC50: 10 µM przeciwko MMP-13
Główny cel
MMP-13
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić w temperaturze -20°C. Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Chen, J.M., et al. 2000. J. Am. Chem. Soc.122, 9648.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C9498SML1415
description
A selective inhibitor of MMP-13 (IC50 = 10 µM).
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)