Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 358,00 zł 304,30 zł |
Informacje o tej pozycji
304,30 zł
Cena katalogowa358,00 złZaoszczędź 15%Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 5031
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
solubility
ethanol: 1 mg/mL, methanol: 1.5 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Ic1c(c2ncccc2c(c1)Cl)O
InChI
1S/C9H5ClINO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
InChI key
QCDFBFJGMNKBDO-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Metal ion chelator
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Regland, B., et al. 2001. Dement. Geriatr. Cogn. Disord.12, 408.
Helmuth, L., et al. 2000. Science290, 1273.
Tateishi, J., et al. 2000. Neuropathology20, Suppl: S20-4.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description A metal ion chelator that crosses the blood brain barrier and acts as a neurotoxic antibiotic. | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description VETRANAL®, analytical standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form solid | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, methanol: 1.5 mg/mL, ethanol: 1 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clioquinol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?