Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 427,00 zł |
Informacje o tej pozycji
427,00 zł
Nazwa produktu
Cycloheximide, InSolution, 100 mg/mL in DMSO, Suitable for cell culture
Quality Segment
form
solution
manufacturer/tradename
Calbiochem®
concentration
100 mg/mL in DMSO
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1C(=O)CC(CC1=O)C[C@@H](O)[C@@H]2C[C@H](C[C@@H](C2=O)C)C
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
InChI key
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
General description
Biochem/physiol Actions
hFKBP12
Packaging
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Lu, Q. and Mellgreen,R.L. 1996. Arch. Biochem. Biophys.334, 175.
Chow, S.C., et al. 1995. Exp. Cell Res.216, 149.
Waring, P. 1990. J. Biol. Chem.265, 14476.
Obrig, T.G., et al. 1971. J. Biol. Chem.246, 174.
Pestka, S. 1971. Annu. Rev. Microbiol.25, 487.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description InSolution, 100 mg/mL in DMSO, Suitable for cell culture | description from microbial, ≥94% (TLC) | description Cycloheximide, CAS 66-81-9, is an antifungal antibiotic that inhibits protein synthesis in eukaryotes but not prokaryotes. | description PESTANAL®, analytical standard |
| form solution | form powder | form powder | form - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: soluble | solubility ethanol: soluble, clear to hazy | solubility - | solubility H2O: slightly soluble |
| concentration 100 mg/mL in DMSO | concentration - | concentration - | concentration - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cycloheximide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
66-81-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?