Przejdź do
2750
Zestaw do proliferacji komórek BrdU
The BrdU Cell Proliferation Assay Kit is used to detect the BrdU in a sample.
Synonim(y):
Test bromodeoksyurydyny, test nieizotopowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.76
UNSPSC Code:
12161503
Produkt 2750 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
species reactivity
horse, guinea pig, rat, human, canine, mouse, pig, rabbit, hamster, nonhuman primates
packaging
pkg of 200 assay(s)
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
detection method
colorimetric
General description
Zasada testu Z zestawem CHEMICON®′s BrdU Cell Proliferation Assay Kit, mysie przeciwciało monoklonalne jest używane do wykrywania BrdU w próbce. Po dodaniu koziego przeciwciała wtórnego sprzężonego z peroksydazą IgG, substratu i roztworu zatrzymującego, określa się ilość BrdU. Im wyższa wartość OD, tym wyższe stężenie BrdU w próbce.
Application
Zestaw BrdU Cell Proliferation Assay Kit służy do wykrywania BrdU w próbce.
Zestaw CHEMICON® BrdU Cell Proliferation Assay Kit to nieizotopowy test do ilościowego wykrywania in vitro nowo zsyntetyzowanego DNA aktywnie proliferujących komórek. Wyłącznie do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Packaging
200 testów
Preparation Note
Przechowywać zestaw w temperaturze od 2° do 8°C w sterylnych warunkach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Przed pierwszym użyciem: usunąć roztwór utrwalający i umieścić w temperaturze pokojowej na co najmniej 4 godziny przed użyciem. Osad, który może wystąpić podczas przechowywania w niskiej temperaturze, powinien wrócić do roztworu.
Other Notes
  • BrdU Reagent: (Part No. 2750a) One 15 μL vial of a 500X solution of BrdU.
  • Fixing Solution: (Part No. 2750b) One 40 mL bottle.
  • Prediluted BrdU Detection Antibody: (Part No. 2750c) One 20 mL vial of an anti-BrdU solution.
  • Stop Solution: (Part No. 2750d): One 25 mL bottle of 2.5N sulfuric acid solution.
  • Goat anti-Mouse IgG, Peroxidase labeled: (Part No. 2750e) One 15 μL vial of a 2000X solution.
  • Conjugate Diluent: (Part No. 2750f) One 25 mL bottle.
  • Substrate: (Part No. 2750g) One 25 mL bottle, ready to use TMB.
  • 50X Plate Wash Concentrate: (Part No. 2750h) One 90 mL bottle of buffered Tris with surfactant.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
WGK
WGK 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)