Przejdź do
3000-OP
Dwuwodny chlorek wapnia
OmniPur®
Synonim(y):
Calcium chloride dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CaCl2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.01
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.28
MDL number:
eCl@ss:
38110301
Grade:
reagent grade
Form:
fine powder
Aby zapytać o ten produkt 3000-OP, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Segment
form
fine powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
mp
176 °C (dec.) (lit.)
foreign activity
DNAse, none detected, Protease, none detected, RNAse, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
General description
Klasa biologii molekularnej.
Specyfikacje:
Test (jako dihydrat); 99,0-105,0%
DNaza: Nie wykryto
Metale ciężkie (jako Pb): ≤0,0005%
Żelazo (Fe): ≤0,001%
Proteaza: Nie wykryto
RNaza: Nie wykryto
Siarczan (SO4): ≤0,01%
Przeznaczony wyłącznie do użytku laboratoryjnego i produkcyjnego. Nie do użytku z lekami, żywnością lub w gospodarstwie domowym.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwuwodny chlorek wapnia
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)