Przejdź do
3098
Nuclease-free Water
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
374,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32160405
374,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
DNA amplification: suitable
shipped in
ambient
General description
Nuclease Free water. Liquid is RNase and DNase Free.
Nuclease-free Water is essential to preserve the sample integrity for applications such as PCR, cloning, sequencing, or gene editing. DEPC chemical treatment is often used to eliminate the nucleases from solutions as it is an efficient inhibitor of DNase and RNase.
Application
Suitable for use in polymerase chain reaction and other molecular biology techniques.
Packaging
5x2 mL
Preparation Note
Store at room temp
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W450210107921001
description
-
description
Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
description
Micrococcal nuclease, from Staphylococcus aureus
technique(s)
DNA amplification: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, PCR: suitable
technique(s)
-
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Roche
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
wet ice
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
lyophilized
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)