Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 427,00 zł |
Informacje o tej pozycji
427,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
EHNA, Hydrochloride, The racemic mixture of a cell-permeable adenine derivative that acts as a PDE II-selective phosphodiesterase inhibitor and adenosine deaminase.
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]1(c2ncnc(c2nc1)N)[C@H]([C@@H](O)C)CCCCCC
InChI
1S/C14H23N5O/c1-3-4-5-6-7-11(10(2)20)19-9-18-12-13(15)16-8-17-14(12)19/h8-11,20H,3-7H2,1-2H3,(H2,15,16,17)/t10-,11-/m0/s1
InChI key
IOSAAWHGJUZBOG-QWRGUYRKSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
PDE 2
Other Notes
Lorbar, M., et al. 1999. J. Mol. Cell. Cardiol.31, 401.
Verde, I., et al. 1999. Br. J. Pharmacol.127, 65.
Reynolds, A.J., et al. 1996. Brain Res.798, 67.
Mery, P.F., et al. 1995. Mol. Pharmacol.48, 121.
Podzuweit, T., et al. 1995. Cell. Signal.7, 733.
Bessodes, M., et al. 1982. Biochem. Pharmacol.31, 879.
Bouchard, P., et al. 1981. Proc. Natl. Acad. Sci. USA78, 1033.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description The racemic mixture of a cell-permeable adenine derivative that acts as a PDE II-selective phosphodiesterase inhibitor and adenosine deaminase. | description ≥98% (HPLC) |
| form solid | form - |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility water: 25 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: >10 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?