Przejdź do
E114
EHNA hydrochloride
≥98% (HPLC), powder, adenosine deaminase inhibitor
Synonim(y):
erythro-9-(2-Hydroxy-3-nonyl)­adenine hydrochloride, erythro-9-Amino-β-hexyl-­α-methyl-9H-purine-9-ethanol hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H23N5O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.83
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Storage condition:
desiccated
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
EHNA hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: >10 mg/mL
SMILES string
Cl[H].CCCCCC[C@H]([C@H](C)O)n1cnc2c(N)ncnc12
InChI
1S/C14H23N5O.ClH/c1-3-4-5-6-7-11(10(2)20)19-9-18-12-13(15)16-8-17-14(12)19;/h8-11,20H,3-7H2,1-2H3,(H2,15,16,17);1H/t10-,11+;/m0./s1
InChI key
VVDXNJRUNJMYOZ-VZXYPILPSA-N
Gene Information
General description
EHNA is an adenosine deaminase inhibitor. It possesses antitumor action.
Application
EHNA hydrochloride has been used to treat microexplant culture to examine the direction and the motor responsible for the movement of autophagosomes in axons. It has also been used in nucleoside supplementation to inhibit the breakdown of deoxyadenosine by the enzyme adenosine deaminase.
Biochem/physiol Actions
Adenosine deaminase inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphodiesterases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
FLU300822052324630A9251
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
The racemic mixture of a cell-permeable adenine derivative that acts as a PDE II-selective phosphodiesterase inhibitor and adenosine deaminase.
description
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated (hygroscopic), OK to freeze
storage condition
-
solubility
H2O: >10 mg/mL, DMSO: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 25 mg/mL
solubility
-
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... ADA(100), ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), ERBB2(2064), ERBB4(2066)
rat ... Adcy2(81636), Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora3(25370)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)