Przejdź do
324865
PhosphoDetect Anti-EGFR (pTyr⁸⁴⁵) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Przeciwko receptorowi naskórkowego czynnika wzrostu (pTyr⁸⁴⁵)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 tests
Przewidywany termin wysyłki11 stycznia 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2400,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
-
2400,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 stycznia 2027Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1:1000))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr845)
Gene Information
human ... EGFR(1956)
General description
Królicze przeciwciało poliklonalne adsorbowane przeciwko niefosfopeptydowi odpowiadającemu miejscu fosforylacji immunogenu i ogólnemu peptydowi fosforylowanemu tyrozyną, a następnie poddane chromatografii immunopowinowactwa. Rozpoznaje białko EGFR ~185 KDa fosforylowane na Tyr845.
PhosphoDetect Anti-EGFR (pTyr⁸⁴⁵) Rabbit pAb jest zatwierdzony do stosowania w immunoblottingu do wykrywania EGFR (pTyr⁸⁴⁵).
Rozpoznaje białko EGFR o masie ~170 kDa fosforylowane przy Tyr845 w komórkach A431 poddanych działaniu EGF. Uwaga: 1 T = 1 test. Wystarcza na 10 miniblotów Western.
Immunogen
syntetyczny fosfopeptyd odpowiadający aminokwasom otaczającym miejsce fosforylacji Tyr⁸⁴⁵ ludzkiego EGFR
Application
Immunoblotting (1:1000)
Physical form
W PBS Dulbecco (bez Mg2+ i Ca2+), 1 mg/ml BSA, 50% glicerolu, pH 7,4.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki A431 stymulowane EGF
Other Notes
Sekwencja immunogenu jest w 100% zachowana w mysim i szczurzym oraz w 93% zachowana w kurzym EGFR, ale reaktywność krzyżowa nie została przetestowana. Po rozcieńczeniu do 1:1000 przeciwciało jest wystarczające do wykonania 10 miniblotów (10 T) przy 10 ml na blot. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Sieg, D.J. et al. 2000. Nat. Cell. Biol.2, 249.
Barbier, A.J. et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 14067.
Biscardi, J.S., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 8335.
Hashimoto, A. et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 20139
Poppleton, H.M. et al. 1999. Arch. Biochem. Biophys.363, 227.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
553009559309506119
description
liquid, Calbiochem®
description
liquid, Calbiochem®
description
liquid, Calbiochem®
description
liquid, Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)