Przejdź do
559309
PhosphoDetect Anti-SAPK/JNK (pThr¹⁸³, Tyr¹⁸⁵) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 tests
Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2790,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
Drosophila, chicken, Caenorhabditis elegans, human, mouse, rat
Application:
—
Citations:
-
2790,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
Drosophila, chicken, Caenorhabditis elegans, human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
target post-translational modification
phosphorylation (pThr183/pTyr185)
Gene Information
human ... MAPK8(5599)
General description
Królicze przeciwciało poliklonalne adsorbowane przeciwko niefosfopeptydowi odpowiadającemu miejscu fosforylacji immunogenu, a następnie poddane chromatografii immunopowinowactwa. Rozpoznaje białko ~49 kDa JNK1/SAPK1 i białko ~55 kDa JNK2/SAPK2 fosforylowane przy Thr183 i Tyr185.
PhosphoDetect Anti-SAPK/JNK (pThr¹⁸³, Tyr¹⁸⁵) Rabbit pAb jest zatwierdzony do stosowania w WB, IHC do wykrywania SAPK/JNK (pThr¹⁸³, Tyr¹⁸⁵).
Rozpoznaje białko SAPK1 ~49 kDa i białko SAPK2 ~55 kDa fosforylowane przy Thr183 i Tyr185
  • .Symbol genu docelowego przeciwciała: MAPK8, MAPK9
  • Synonim celu: AI849689, C-JUN N-TERMINAL KINASE1, JNK, JNK1, JNK1 PROTEIN KINASE, JNK1A2, JNK21B1/2, p46JNK1, p46JNK1 ALPHA, PRKM8, Sapk gamma, SAPK P46, SAPK1, SAPK1/JNK, STRESS-ACTIVATED PROTEIN KINASE-LIKE KINASE, AI851083, Jnk p54, Jnk p55, JNK-55, JNK2, JNK2A, Jnk2a2, JNK2ALPHA, JNK2B, JNK2BETA, JUNKINASE, p54a, p54aSAPK, PRKM9, SAPK, SAPK ALPHA, SAPK ALPHA 1Entrez
  • Gene Name: mitogen-activated protein kinase 8Hu
  • Entrez ID:
  • Immunogen
    Człowiek
    syntetyczny fosfopeptyd odpowiadający aminokwasom otaczającym miejsca fosforylacji Thr¹⁸³ i Tyr¹⁸⁵ ludzkiego SAPK/JNK
    Application
    Immunoblotting (1:1000)
    Immunohistochemia (patrz komentarze)
    Physical form
    W PBS Dulbecco (bez Mg2+ i Ca2+), 50% glicerolu, 1 mg/ml BSA, pH 7,3.
    Preparation Note
    Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-70°C).
    Other Notes
    Fanger, G.R., et al. 1999. Histol. Histopathol.14, 887.
    Gabai, V.L., et al. 1998. FEBS Lett.438, 1.
    Specyficzne dla podwójnie fosforylowanej formy JNK/SAPK zawierającej fosforan na treoninie 183 i tyrozynie 185. To przeciwciało zostało również zgłoszone do pracy w immunohistochemii. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
    Legal Information
    CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Disclaimer
    Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
    Porównaj podobne pozycje
    Wyświetl pełne porównanie
    Pokaż różnice
    1 of 1
    Ta pozycja
    559304506119324865
    description
    liquid, Calbiochem®
    description
    liquid, Calbiochem®
    description
    liquid, Calbiochem®
    description
    liquid, Calbiochem®
    biological source
    rabbit
    biological source
    rabbit
    biological source
    rabbit
    biological source
    rabbit
    Quality Level
    100
    Quality Level
    100
    Quality Level
    100
    Quality Level
    100
    shipped in
    wet ice
    shipped in
    wet ice
    shipped in
    wet ice
    shipped in
    wet ice
    storage temp.
    −70°C
    storage temp.
    −20°C
    storage temp.
    −20°C
    storage temp.
    −70°C
    clone
    polyclonal
    clone
    polyclonal
    clone
    -
    clone
    -
    form
    liquid
    form
    liquid
    form
    liquid
    form
    -
    Still not finding the right product?
    Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
    Klasa składowania
    12 - Non Combustible Liquids
    WGK
    WGK 1
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)