Przejdź do
324889
Trójskładnikowy inhibitor kompleksu eIF2-GTP-tRNAiMet, kontrola ujemna, NCPdCPU
The eIF2-GTP-tRNAiMet ternary complex Inhibitor Negative Control, NCPdCPU controls the biological activity of eIF2-GTP-tRNAiMet ternary complex.
Synonim(y):
1-(2-chloro-5-nitrofenylo)-3-(3,4-dichlorofenylo)mocznik
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Przewidywany termin wysyłki23 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
343,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H8Cl3N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.58
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
343,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, yellow
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=C(Cl)C=CC([N+]([O-])=O)=C1)NC2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2
InChI
1S/C13H8Cl3N3O3/c14-9-3-1-7(5-11(9)16)17-13(20)18-12-6-8(19(21)22)2-4-10(12)15/h1-6H,(H2,17,18,20)
InChI key
LHXSZFFCIQIFEH-UHFFFAOYSA-N
General description
Kontrola negatywna dla trójskładnikowego inhibitora kompleksu eIF2-GTP-tRNAiMet, BTdCPU.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Chen, T., et al. 2011. Nat. Chem. Biol.7, 610.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WH0001965M1G900210106399001
GTP >90% (HPLC), crystals, pkg of 250 mg
Roche
10106399001
GTP
description
The eIF2-GTP-tRNAiMet ternary complex Inhibitor Negative Control, NCPdCPU controls the biological activity of eIF2-GTP-tRNAiMet ternary complex.
description
clone 3H12-C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
≥93% (HPLC), powder
description
>90% (HPLC), crystals, pkg of 250 mg
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
≥93% (HPLC)
assay
>90% (HPLC)
form
solid
form
buffered aqueous solution
form
powder
form
crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, yellow
solubility
-
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)