Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 326,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 536,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
326,00 zł
Nazwa produktu
Guanosine 5′-triphosphate tris salt, ≥93% (HPLC), powder
Quality Segment
biological source
Porcine brain, bacterial (corynebacterium sp), bovine (casein), yeast
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O14P3.3C4H11NO3/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;3*5-4(1-6,2-7)3-8/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);3*6-8H,1-3,5H2/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
InChI key
UXNOYHQEVMMTDK-CYCLDIHTSA-N
General description
Application
- in a study to induce dissociation of the endogenous neuropeptide galanin from its binding sites prior to incubation with radiolabeled ligand
- as a substrate along with FtsZ in a colorimetric assay to detect GTPase activity to test polymerization of FtsZ, the prokaryotic ortholog of tubulin, in the absence of Na+
- as a pipette solution for patch-clamp Ca2+ measurements in a study
- as an internal standard during the analysis of water-soluble inositol phosphate
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥93% (HPLC), powder | description ≥95% (HPLC), powder | description ~95% (HPLC), powder | description - |
| biological source Porcine brain, bacterial (corynebacterium sp), yeast, bovine (casein) | biological source - | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥93% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ~95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in ambient |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?