Przejdź do
343290
Fluoxetine hydrochloride
≥98% (HPLC), solid, selective serotonin re-uptake inhibitor, Calbiochem
Synonim(y):
dl-N-metylo-3-( p-trifluorometylofenoksy)-3-fenylopropyloamina, HCl, (±)-N-metylo-3-fenylo-3-[(α,α, α-trifluoro-p-tolilo)oksy]propyloamina, HCl, LY-110140, Prozac
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18F3NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
1400,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fluoksetyna, chlorowodorek, A cell-permeable phenylpropylamine derived anti-depressant that acts as a selective serotonin re-uptake inhibitor (SSRI).
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 4185
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
solubility
methanol: 100 mg/mL, water: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cc1)OC(CCNC)c2ccccc2.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H
InChI key
GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek lek przeciwdepresyjny na bazie fenylopropyloaminy, który działa jako selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Stwierdzono, że moduluje proliferację komórek T poprzez zwiększenie napływu Ca2 +, wpływając w ten sposób na aktywność kinazy białkowej A (PKA) i kinazy białkowej C (PKC). Hamuje wyciek prądów K + w sposób odwracalny i niezależny od napięcia (IC50 = 780 nM). Wykazano również, że reguluje fosforylację receptorów DARPP-32 (fosfoproteina regulowana dopaminą i cAMP o Mr 32,000) i AMPA (kwas α-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolopropionowy). Wyzwala apoptotyczną śmierć komórek wywołaną stresem oksydacyjnym i inicjuje szlaki sygnałowe w komórkach neuronalnych prowadzące do aktywacji ERK i NF-κB.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Bartholoma, P., et al. 2002. Biochem. Pharmacol.63, 1507.
Bian, J.T., et al. 2002. Eur. J. Pharmacol.453, 159.
Zhang, A., et al. 2002. J. Med. Chem.45, 1930.
Svenningsson, P., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 3182.
Edgar, V.A., et al. 1999. Eur. J. Pharmacol.372, 65.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Szkodliwy (C)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR139434012BP797
description
A cell-permeable phenylpropylamine derived anti-depressant that acts as a selective serotonin re-uptake inhibitor (SSRI).
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
VETRANAL®, analytical standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
form
solid
form
-
form
-
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
BP
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light, desiccated (hygroscopic), OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is 343290 a racemic mixture?
    1 answer
    1. Yes, this is a racemic mixture. This can be inferred from the synonyms, which include dl and +/-. For example, Fluoxetine, Hydrochloride, dl-N-Methyl-3-(p-trifluoromethylphenoxy)-3-phenylpropylamine, HCl, (±)-N-Methyl-3-phenyl-3-[(α,α,α-trifluoro-p-tolyl)oxy]propylamine, HCl, LY-110140, Prozac.
      Helpful?
  2. Is this a racemic mixture?
    1 answer
    1. As per the PDP, this product is a racemic mixture.