Przejdź do
345836
Genistin
An isoflavone glycoside found in soy-based food products.
Synonim(y):
Genisteina, 7-O-β-D-glukopiranozyd
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Przewidywany termin wysyłki07 stycznia 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
900,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 stycznia 2027Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 4399
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white to light yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3[o]cc([c](c3c(c2)O)=O)c4ccc(cc4)O
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-15-18(26)19(27)20(28)21(31-15)30-11-5-13(24)16-14(6-11)29-8-12(17(16)25)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-6,8,15,18-24,26-28H,7H2/t15-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChI key
ZCOLJUOHXJRHDI-CMWLGVBASA-N
General description
Glikozyd izoflawonowy występujący w produktach spożywczych na bazie soi. Jest to nieaktywny analog inhibitora PTK Genistein (nr kat. 345834) i może być stosowany jako kontrola negatywna dla Genistein. Zgłaszano, że zmniejsza utratę kości u szczurów po owariektomii.
Nieaktywny analog inhibitora kinazy tyrozynowej genisteiny (nr kat. 345834), który może być stosowany jako związek kontroli negatywnej. Glikozyd izoflawonowy występujący w produktach spożywczych na bazie soi. Zgłaszano, że zmniejsza utratę masy kostnej u szczurów poddanych owariektomii.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Kontrola negatywna dla genisteiny
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne do 4 tygodni w temperaturze -20°C.
Other Notes
Uesugi, T., et al. 2001. Biol. Pharm. Bull.24, 368.
Kajiya, H., et al. 2000. J. Cell. Physiol.183, 83.
Hamakawa, T., et al. 1999. J. Neurosci. 19, 9306.
Wang, H., and Murphy, P.A. 1994. Agric. Food Chem. 42, 1666.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89200G0897
Genistin phyproof® Reference Substance
PHL89200
Genistin
description
An isoflavone glycoside found in soy-based food products.
description
phyproof® Reference Substance
description
from Glycine max (soybean), ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Genistin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)