As stated under the Properties section, this product is clear light yellow in color.
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1260,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026Szczegóły
Nazwa produktu
Glutaraldehyde, 25% Aqueous Solution,
description
Merck USA index - 14, 4472
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
electron microscopy: suitable
color
clear light yellow
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Physical form
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Grade I, 70% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative or other sophisticated use | description 50% in H2O, suitable for photographic applications | description Grade II, 25% in H2O |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥98% (TLC) | assay - | assay - | assay - |
| technique(s) electron microscopy: suitable | technique(s) electron microscopy: suitable (fixative) | technique(s) - | technique(s) electron microscopy: suitable |
| solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility water: soluble |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| description Merck USA index - 14, 4472 | description - | description - | description - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glutaraldehyde, 25% Aqueous Solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
111-30-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Color of glutaraldehyde
1 answer-
Helpful?
-
-
hello, I would like to know if 25% is w/w
1 answer-
This product is a 25% w/w solution.
Helpful?
-
-
Hi, I wanted to aks if we can work with Glutaraldehyde, Sigma #354400 under a standard LAF bench for sterile cell culture work? Thanks. Best, Julia
1 answer-
No, the safety data sheet for Product 35440, Glutaraldehyde, suggests to use this chemical under a fume hood to avoid inhalation and generation of vapours/aerosols. A laminar flow hood is unlike a fume hood in that it pulls air horizontal and parallel towards the work surface while a fume hood recirculates air back into the hood to remove harmful contaminants. For more details about safely handling this chemical please refer to the SDS using this link: https://www.sigmaaldrich.com/sds/mm/354400.