Przejdź do
357002
Glycine, Molecular Biology Grade
Absorbance (260 nm and 280 nm): ≤0.01.
Synonim(y):
Glycine, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
792,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
75.07
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
635782
MDL number:
792,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 4491
assay
≥99% (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60, 2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 200 mg/mL
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
General description
A non-essential amino acid that can be used in the preparation of biological buffers (absorbance: ≤0.01 at 260 nm and 280 nm).
Biochem/physiol Actions
Inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
Preparation Note
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
67419G740376524
Glycine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
76524
Glycine
description
Absorbance (260 nm and 280 nm): ≤0.01.
description
-
description
BioXtra, ≥99% (titration)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
TraceCERT®, certified reference material
form
solid
form
liquid
form
powder
form
-
assay
≥99% (titration)
assay
-
assay
≥99% (titration)
assay
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)