Przejdź do
368975
Guanidine Thiocyanate
Powerful protein denaturant. Absorbance (1.7 M, H2O, 280 nm):0.30.
Synonim(y):
Guanidine Thiocyanate, GTC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH5N3 · CHNS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.16
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.25
MDL number:
2540,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 listopada 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
RTECS - XL1225000
assay
≥99% (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
water: 25%, ethanol: 5%
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S-]C#N.[N+H3]C(=N)N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
InChI key
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
General description
Absorbance (1.7 M, H2O, 280 nm): <0.30.
Powerful protein denaturant that is widely used in purification of proteins and nucleic acids (absorbance: <0.30 at 280 nm, 1.7 M, H2O).
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful (C)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
50981G6639RDD029
description
Powerful protein denaturant. Absorbance (1.7 M, H2O, 280 nm):0.30.
description
BioReagent, Molecular Biology, ≥99%
description
≥97% (titration)
description
for molecular biology, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.0%
assay
≥99% (titration)
assay
≥99%
assay
≥97% (titration)
assay
≥99.0%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
powder or crystals
form
-
solubility
water: 25%, ethanol: 5%
solubility
H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 4 M, clear, colorless
solubility
-
storage condition
desiccated, OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidine Thiocyanate
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)