Przejdź do
3867
Hydrocortisone
≥98% (TLC), anti-inflammatory, solid
Synonim(y):
Hydrocortisone, Cortisol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
359,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
359,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hydrocortisone, Steroid hormone of the adrenal cortex with anti-inflammatory properties.
description
RTECS - GM8925000
Merck USA index - 14, 4787
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
solubility
ethanol: 15 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CCC(=O)C=C4CC3)C)[C@H](C2)O)CC1)C)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
General description
Steroid hormone of the adrenal cortex with anti-inflammatory properties.
Steroid synthesized by the adrenal cortex. Important in the regulation of protein, nucleic acid, and lipid metabolism. Pharmacologically, hydrocortisone is used to suppress the inflammatory response.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
Steroid hormone of the adrenal cortex with anti-inflammatory properties
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Preparation Note
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at 4°C.
Heating to 37°C may be required for complete solubilization.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H0888H0135H1300000
Hydrocortisone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
H1300000
Hydrocortisone
description
Steroid hormone of the adrenal cortex with anti-inflammatory properties.
description
BioReagent, suitable for cell culture
description
γ-irradiated, powder, BioXtra, suitable for cell culture
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥80% (HPLC)
assay
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
storage temp.
10-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrocortisone
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1A - STOT RE 2
Narządy docelowe
Adrenal gland,Bone marrow
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)