Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 258,00 zł |
Informacje o tej pozycji
258,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 4881
assay
≥98% (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
OC(=O)C(C)c1ccc(cc1)CC(C)C
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
COX-1
Preparation Note
Other Notes
Blasko, I., et al. 2001. Neurobiol. Dis.8, 1094.
Ouellet, M., et al. 2001. Proc. Natl. Acad. Sci. USA98, 14583.
Casper, D., et al. 2000. Neurosci. Lett.289, 201.
Lambat, Z., et al. 2000. Metab. Brain Dis.15, 249.
Lim, G.P., et al. 2000. J. Neurosci.20, 5709.
Ogawa, O., et al. 2000. Eur. J. Pharmacol.408, 137.
Wyss-Coray, T., and Mucke, L. 2000. Nat. Med.6, 973.
Lehmann, J.M., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 3406.
Boneburg, E.M., et al. 1996. J. Clin. Pharmacol.36, 16S.
Mitchell, J.A., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 11693.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description A nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that acts as a reversible and competitive inhibitor of cyclooxygenase 1 (COX-1) (IC50 = 4.85 µM). | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description meets USP testing specifications | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥98% (titration) | assay - | assay - | assay - |
| form solid | form crystalline | form solid | form - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-Ibuprofen
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?