Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Przewidywany termin wysyłki07 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 876,00 zł |
Informacje o tej pozycji
876,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 grudnia 2026Szczegóły
agency
suitable for SM 4500 - NH3
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
crystalline powder
reaction suitability
reagent type: chelator
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
mp
248 °C (dec.) (lit.)
foreign activity
DNAse, none detected, Protease, none detected, RNAse, none detected
shipped in
ambient
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
General description
A260 (0.1 M, water): ≤0.2 AU
A280 (0.1 M, water): ≤0.02 AU
Assay: ≥99.0%
DNAse: none detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Loss on drying: ≤10.0%
Phosphatase: none detected
Protease: none detected
RNAse: none detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Application
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Narządy docelowe
Respiratory Tract
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?