Przejdź do
401474
Inhibitor IKK II, wedelolakton
The IKK Inhibitor II, Wedelolactone, also referenced under CAS 65646-68-6, controls the biological activity of IKK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Synonim(y):
Wedelolakton, Eclipta alba, 7-metoksy-5,11,12-trihydroksykumestan
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H10O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.25
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
crystalline powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
crystalline powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow-green
solubility
methanol: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C16H10O7/c1-21-6-2-10(19)14-12(3-6)23-16(20)13-7-4-8(17)9(18)5-11(7)22-15(13)14/h2-5,17-19H,1H3
InChI key
XQDCKJKKMFWXGB-UHFFFAOYSA-N
General description
Naturalnie wyizolowany składnik aktywny leku ziołowego Eclipta alba, który działa jako przepuszczalny dla komórek, selektywny i nieodwracalny inhibitor aktywności kinaz IKKα i β (IC50<10 µM). Hamuje transkrypcję genów za pośrednictwem NF-κB w komórkach poprzez blokowanie fosforylacji i degradacji IκBα. Nie ma wpływu na kinazę p38 MAP lub Akt.
Przepuszczalny dla komórek. Naturalnie występujący składnik aktywny z ziołolecznictwa Eclipta alba, który działa jako selektywny i nieodwracalny inhibitor aktywności kinaz IKKα i IKKβ (IC50<10 µM). Hamuje transkrypcję genów za pośrednictwem NF-κB w komórkach poprzez blokowanie fosforylacji i degradacji IκBα. Nie wpływa na aktywność kinazy p38 MAP ani Akt.
Biochem/physiol Actions
Docelowy IC50: <10 µM przeciwko aktywności kinaz IKKα i β
Główny cel
Aktywność kinaz IKKα i β
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Kobori, M., et al. 2004. Cell Death Differ.11, 123.
Li, C.C., et al. 2003. J. Org. Chem.68, 8500.
Mors, W.B., et al. 1989. Toxicon27, 1003.
Wagner, H., and Fessler, B. 1986. Planta Med.5, 374.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)