Przejdź do
407617
Interleukina-1β, mysia, rekombinowana, E. coli
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 μg
Przewidywany termin wysyłki24 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2640,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized
Assay:
≥97% (SDS-PAGE)
2640,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Merck USA index - 14, 4993
Quality Segment
assay
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤1.0 EU/μg Endotoxin (EU/μg IL-1β)
shipped in
ambient
storage temp.
−70°C
General description
Rekombinowana mysia interleukina-1β wyrażana w E. coli. Hamuje apoptozę w pęcherzykach jajnikowych szczurów. Bierze udział w reakcjach zapalnych i immunologicznych oraz wspomaga gojenie się ran. Interleukina-1 jest białkiem wytwarzanym przez stymulowane makrofagi i wiele innych typów komórek. IL-1 przypisuje się następujące działania biologiczne: aktywacja komórek T skutkująca produkcją IL-2 i ekspresją receptorów IL-2; inicjacja odpowiedzi ostrej fazy poprzez indukcję syntezy białek wątrobowych; zwiększona proteoliza białek mięśniowych, mobilizacja aminokwasów oraz wykorzystanie kalorii i tlenu; indukcja resorpcji kości; stymulacja proliferacji fibroblastów; indukcja snu wolnofalowego; wytwarzanie gorączki; indukcja produkcji prostaglandyn i leukotrienów; stymulacja proliferacji tymocytów; indukcja proliferacji i dojrzewania komórek B oraz zwiększona synteza immunoglobulin; indukcja kolagenazy i innych proteinaz w fibroblastach maziowych i chrondrocytach stawowych, co sugeruje rolę w stanach patologicznych, takich jak zapalenie stawów; aktywacja neutrofili. 1 µg odpowiada 1,1 x106 jednostkom WHO.
Biochem/physiol Actions
ED₅₀= 5-10 pg/ml mierzone w teście proliferacji komórek
Physical form
Liofilizowany ze sterylnie filtrowanego PBS, 50 µg BSA/µg IL-1β.
Preparation Note
Odtworzyć do stężenia ≥10 µg/ml za pomocą sterylnego PBS zawierającego ≥0,1% HSA lub BSA.
Po rekonstytucji pobrać porcję i zamrozić (-70°C) w celu długotrwałego przechowywania lub schłodzić (4°C) w celu krótkotrwałego przechowywania. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania roztworów. Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze 4°C lub do 3 miesięcy w temperaturze -70°C.
Other Notes
Chun, S.Y., et al. 1995. Endocrinology136, 3120.
Weidmann, B., et al. 1994. Nature370, 434.
Dinarello, C.A., and Wolff, S.M. 1993. N. Engl. J. Med.328, 106.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
539303407654I5771
description
-
description
-
description
-
description
recombinant, expressed in Sf21 cells, ≥97% (SDS-PAGE), lyophilized powder
assay
≥97% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥97% (SDS-PAGE)
assay
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
form
lyophilized solid
form
lyophilized
form
lyophilized powder
impurities
≤1.0 EU/μg Endotoxin (EU/μg IL-1β)
impurities
-
impurities
≤1 EU/μg Endotoxin (EU/μg IL-6)
impurities
endotoxin, tested
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)