Przejdź do
407654
Interleukina-6, mysia, rekombinowana, E. coli
Synonim(y):
rmIL-6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 μg
Przewidywany termin wysyłki24 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2700,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized
Assay:
≥97% (SDS-PAGE)
2700,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (SDS-PAGE)
Quality Segment
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤1 EU/μg Endotoxin (EU/μg IL-6)
shipped in
ambient
storage temp.
−70°C
General description
Rekombinowana, mysia interleukina-6 wyrażana w E. coli. Stymuluje produkcję białek ostrej fazy przez hepatocyty. Indukuje wzrost i różnicowanie komórek B, hepatocytów, keratynocytów i komórek nerwowych. Nie hamuje żadnego znaczącego działania na komórki ludzkie.
Biochem/physiol Actions
ED₅₀ = 20-60 pg/ml mierzone w teście proliferacji komórek z użyciem linii komórkowej plazmocytoma zależnej od czynnika.
Physical form
Liofilizowany ze sterylnie filtrowanego 50 mM NaOAc, 1 mM EDTA, 5% trehalozy, 50 µg BSA/µg IL-6 pH 4,0.
Preparation Note
Odtworzyć do stężenia ≥10 µg/ml za pomocą sterylnego PBS zawierającego co najmniej 0,1% HSA lub BSA.
Po rekonstytucji pobrać porcję i zamrozić (-20°C lub -70°C) w celu długotrwałego przechowywania lub przechowywać w lodówce (4°C) w celu krótkotrwałego przechowywania. Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C lub -70°C lub przez okres do 1 miesiąca w temperaturze 4°C. Należy unikać cykli zamrażania/rozmrażania roztworów.
Other Notes
Matsuda, T., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.202, 637.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I5771407617407652
description
-
description
recombinant, expressed in Sf21 cells, ≥97% (SDS-PAGE), lyophilized powder
description
-
description
-
assay
≥97% (SDS-PAGE)
assay
≥97% (SDS-PAGE)
assay
≥97% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
form
lyophilized powder
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
impurities
≤1 EU/μg Endotoxin (EU/μg IL-6)
impurities
endotoxin, tested
impurities
≤1.0 EU/μg Endotoxin (EU/μg IL-1β)
impurities
≤1.0 EU/μg Endotoxin (EU/μg IL-6)
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)