Przejdź do
407709
Insulin, Zinc, Human, Recombinant, P. pastoris
Synonim(y):
Insulin, Zinc, Human, Recombinant, P. pastoris
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Biological source:
yeast (Pichia pastoris)
Form:
solid
Assay:
≥95—105%
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
yeast (Pichia pastoris)
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 4980
sterility
non-sterile
assay
≥95—105%
form
solid
specific activity
≥25 IU/mg (dry basis)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
<10 EU/mg Endotoxin (EU/mg protein)
color
white to off-white
solubility
0.01 M HCl: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
InChI key
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
General description
Recombinant, human insulin (zinc) expressed in P. pastoris. Peptide anabolic hormone produced by pancreatic β-cells. Increases the synthesis of protein, fat, glycogen, and substrate oxidation in mitochondria. Interacts with membrane insulin receptor to cause its biological actions.
Preparation Note
Following reconstitution store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 6 weeks at 4°C.
Insulin is practically insoluble from pH 4.5-7.0.
Other Notes
Mohan, C., et al. 1989. Curr. Topics Cell. Reg.30, 105.
Johnson, I.S. 1983. Science219, 632.
≥25 IU/mg (dry basis).
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
91077C11376497001I0908
description
-
description
dry powder, for research or for further manufacturing use
description
recombinant (yeast)
description
meets USP testing specifications
biological source
yeast (Pichia pastoris)
biological source
-
biological source
-
biological source
human
assay
≥95—105%
assay
-
assay
>98% (SDS-PAGE)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
form
solid
form
dry powder
form
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
form
solid
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. I want know about the MW and purity of this product
    1 answer
    1. The molecular weight of Product 407709 Insulin, Zinc, Human, Recombinant, is 5807 Da. Purity is 99.2 % pure by HPLC, < 10.0 EnU/mg, and Potency of 28.5 IU/mg.