Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 407,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Juglone, A highly selective cell-permeable, irreversible inhibitor of PPlases (peptidyl-prolyl cis/trans isomerases of the parvulin family).
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 5269
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
orange
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1c2c(ccc1)C(=O)C=CC2=O
InChI
1S/C10H6O3/c11-7-4-5-9(13)10-6(7)2-1-3-8(10)12/h1-5,12H
InChI key
KQPYUDDGWXQXHS-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
PPlases (peptidyl-prolyl cis/trans isomerases of the parvulin family)
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Hennig, L., et al. 1998. Biochemistry37, 5953.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description A highly selective cell-permeable, irreversible inhibitor of PPlases (peptidyl-prolyl cis/trans isomerases of the parvulin family). | description phyproof® Reference Substance | description 97% |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay 97% |
| form solid | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Juglone
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?