Przejdź do
437620
Lipopolysaccharide
from E. coli J5 mutant, Nitric oxide synthase stimulator, lyophilized
Synonim(y):
Lipopolysaccharide, E. coli J5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Przewidywany termin wysyłki20 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.77
Form:
lyophilized
Storage condition:
OK to freeze
1200,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 października 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Lipopolisacharyd, E. coli J5, Mutant of E. coli O111: B4. Stimulates the activity of inducible nitric oxide synthase. Induces apoptosis in mouse thymus and swine lymphocytes.
Quality Segment
description
RTECS - OJ0895400
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
<2.5% Protein, 5.0-10.0% 2-keto-3-deoxyoctonate (KDO)
solubility
water: 1 mg/mL
anion traces
phosphate (PO43-): 6.0-15.0%
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Mutant E. coli 0111:B4. Stymuluje aktywność indukowalnej syntazy tlenku azotu. Indukuje apoptozę w grasicy myszy i limfocytach świń. Preparat o wysokim stopniu oczyszczenia.
Mutant E. coli O111: B4. Stymuluje aktywność indukowalnej syntazy tlenku azotu. Indukuje apoptozę w grasicy myszy i limfocytach świń.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Indukowalna syntaza tlenku azotu
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Preparation Note
LPS utworzy zawiesinę w H₂O; do uzyskania całkowitej dyspersji w H₂O może być wymagane lekkie podgrzanie i worteksowanie. Dodanie 0,5% trietyloaminy również pomoże w dyspersji; trietyloamina jest bardzo zasadowa i można ją zneutralizować za pomocą Trix-HCl, aby uniknąć hydrolizy łańcuchów kwasów tłuszczowych.
Po rekonstytucji przechowywać w lodówce (4°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 roku w temperaturze 4°C.
Other Notes
Hattori, S., et al. 1995. Biochem. Mol. Biol. Int.35, 177.
Mayeux, P.R., et al. 1995. Biochem. Pharmacol.49, 115.
Norimatsu, M., et al. 1995. Infect. Immun.63, 1122.
Feinstein, D.L., et al. 1993. J. Neurochem.60, 1945.
Zhang, Y.H., et al. 1993. Infect. Immun.61, 5044.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Szkodliwy (C)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
437627437650L2018
description
Mutant of E. coli O111: B4. Stimulates the activity of inducible nitric oxide synthase. Induces apoptosis in mouse thymus and swine lymphocytes.
description
Lipopolysaccharide, E. coli O111: B4 stimulates the activity of inducible nitric oxide synthase. Induces apoptosis in mouse thymus and swine lymphocytes
description
Stimulates the activity of inducible nitric oxide synthase.
description
purified by gel-filtration chromatography
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
soluble (H2O (5 mg/ml) or 0.5% triethylamine (1 mg/ml). To achieve complete solubilization, heating solution to 37°C with intermittent vortexing or sonication may be necessary.)
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
water: 4.90-5.10 mg/mL, cloudy to hazy, colorless to faintly yellow
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)