Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Przewidywany termin wysyłki13 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1270,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 października 2026Szczegóły
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 5586
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to off-white
solubility
ethanol: 25 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@@H](C[C@H](CC1=O)O)CC[C@@H]2[C@H]3[C@H](C[C@H](C=C3C=C[C@@H]2C)C)OC(=O)[C@H](CC)C
InChI
1S/C24H36O5/c1-5-15(3)24(27)29-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-19-12-18(25)13-22(26)28-19/h6-7,10,14-16,18-21,23,25H,5,8-9,11-13H2,1-4H3/t14-,15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
InChI key
PCZOHLXUXFIOCF-BXMDZJJMSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Activity of 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase
Preparation Note
Other Notes
Carel, K., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 30625.
McGuire, T.F., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 27402.
Umetani, N., et al. 1996. Biochim. Biophys. Acta1303, 199.
Xu, X.Q., et al. 1996. Arch. Biochem. Biophys. 326, 233.
Reusch, J.E.-B., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 2036.
Jakobisiak, M., et al. 1991. Proc. Natl. Acad.Sci. USA88, 3628.
Keyomarsi, K., et al. 1991. Cancer Res.51, 3602.
Mendola, C.E., and Backer, J.M. 1990. Cell Growth Differ. 1, 499.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Lovastatin, CAS 75330-75-5, is an anti-hypercholesterolemic agent that inhibits the activity of 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase. | description phyproof® Reference Substance | description ≥98% (HPLC) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form - | form crystalline powder | form - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C |
| solubility ethanol: 25 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL | solubility - | solubility ethanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lovastatin
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?