Przejdź do
438186
Lovastatin sodium salt
≥95% (HPLC), solid, L-type calcium channel blocker, Calbiochem®
Synonim(y):
Bloker kanału wapniowego typu L IV
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1170,00 zł
50 mg
Przewidywany termin wysyłki21 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
11 380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H37O6 · Na
Masa cząsteczkowa:
444.54
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
1170,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Lowastatyna, sól sodowa, Carboxylate form of Lovastatin that is active in whole cells and cell-free assays.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL, ethanol: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Karboksylanowa forma lowastatyny (nr kat. 438185), która jest aktywna w całych komórkach i testach bezkomórkowych.
Karboksylanowa forma lowastatyny (nr kat. 438185), która jest aktywna w całych komórkach i testach bezkomórkowych. Doniesiono, że lowastatyna jest środkiem przeciwhipercholesterolemicznym, który działa jako inhibitor reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A (HMG-CoA) i blokuje szereg zdarzeń biologicznych, w tym aktywację p21ras przez insulinę w fibroblastach 3T3-L1 i adipocytach 3T3-L1, farnezylację p21ras, która zmniejsza pulę wewnątrzkomórkowego Ras dostępnego do późniejszej aktywacji przez czynniki wzrostu (w tym insulinę) oraz indukowane przez N-ras różnicowanie neuronów. Powoduje zatrzymanie cyklu komórkowego w późnej fazie G1. Wykazano, że hamuje stymulację kinazy MAP przez insulinę w komórkach HIRcB i blokuje transkrypcję genu SCR typu I w makrofagach pochodzących z THP-1. Blokuje również fosforylację tyrozyny receptora PDGF i aktywację kinazy MAP przez PDGF.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Reduktaza 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A (HMG-CoA)
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji pobrać porcję, przepłukać gazem obojętnym i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe w wysokiej jakości etanolu są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze -20°C.
Other Notes
Rao, S., et al. 1999. Proc. Natl. Acad. Sci. USA96, 7197.
Carel, K., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 30625.
McGuire, T.F., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 27402.
Umetani, N., et al. 1996. Biochim. Biophys. Acta1303, 199.
Xu, X.Q., et al. 1996. Arch. Biochem. Biophys.326, 233.
Reusch, J.E.-B., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 2036.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Rakotwórczy / Teratogenny (D)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
438187438185PHR1285
description
Carboxylate form of Lovastatin that is active in whole cells and cell-free assays.
description
InSolution ≥95%
description
Lovastatin, CAS 75330-75-5, is an anti-hypercholesterolemic agent that inhibits the activity of 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase.
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
form
solid
form
liquid
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL, ethanol: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 50 mg/mL, ethanol: 25 mg/mL
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lowastatyna, sól sodowa
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)