Przejdź do
443300
MCI-186
A free radical scavenger and antioxidant that reduces post-ischemic brain injury.
Synonim(y):
MCI-186, 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, PMP, Edaravone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
475,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.20
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
475,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 6713
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
cream
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C10H10N2O/c1-8-7-10(13)12(11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChI key
QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
General description
A free radical scavenger and antioxidant that reduces post-ischemic brain injury. Inhibits iron-dependent peroxidation in rat brain homogenates (IC50 = 15 µM). Inhibits mitochondrial permeability transition pore.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
A free radical scavenger and antioxidant
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 15 µM inhibiting iron-dependent peroxidation in rat brain homogenates
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Katare, R. G., et al. 2003. Am. J. Physiol.285, H2171.
Kawai, H., et al. 1997. J. Pharmacol. Exp. Ther. 281, 921.
Yamamoto, Y., et al. 1996. Redox. Report 2, 333.
Watanabe, T., et al. 1994. J. Pharmacol. Exp. Ther. 268, 1597.
Nishi, H., et al. 1989. Stroke 20, 1236.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful (C)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y00011381040016M70800
description
A free radical scavenger and antioxidant that reduces post-ischemic brain injury.
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
99%
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
99%
form
solid
form
-
form
-
form
powder, crystals or chunks
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)