Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 969,00 zł |
Informacje o tej pozycji
969,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
MEK1/2 Inhibitor III, The MEK1/2 Inhibitor III, also referenced under CAS 391210-10-9, controls the biological activity of MEK1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to off-white
solubility
DMSO: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Ic1cc(c(cc1)Nc2c(c(ccc2C(=O)NOC[C@H](O)CO)F)F)F
InChI
1S/C16H14F3IN2O4/c17-11-3-2-10(16(25)22-26-7-9(24)6-23)15(14(11)19)21-13-4-1-8(20)5-12(13)18/h1-5,9,21,23-24H,6-7H2,(H,22,25)/t9-/m1/s1
InChI key
SUDAHWBOROXANE-SECBINFHSA-N
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Leyton, J., et al. 2008. Mol. Cancer Ther.7, 3112.
Silva, J., et al. 2008. PLoS Biol.6, 2237.
Ying, Q.L., et al. 2008. Nature453, 519.
Bain, J., et al. 2007. Biochem. J.408, 297.
Solit, D.B., et al. 2006. Nature439, 358.
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MEK1/2 Inhibitor III
Temperatura zapłonu (°C)
Not applicable
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?