Przejdź do
444967
Inhibitor MEK1/2 IV
The MEK1/2 Inhibitor IV, also referenced under CAS 212631-67-9, controls the biological activity of MEK1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
2-(2-chloro-4-jodo-fenyloamino)-N-cyklopropylo-metoksy-3,4-difluoro-5-bromo-benzamid, PD184161, inhibitor MEK IV, Inhibitor MEK IV, 2-(2-chloro-4-jodo-fenyloamino)-N-cyklopropylo-metoksy-3,4-difluoro-5-bromo-benzamid, PD184161
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H13BrClF2IN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
557.56
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Ic1cc(c(cc1)Nc2c(c(c(cc2C(=O)NOCC3CC3)Br)F)F)Cl
InChI
1S/C17H13BrClF2IN2O2/c18-11-6-10(17(25)24-26-7-8-1-2-8)16(15(21)14(11)20)23-13-4-3-9(22)5-12(13)19/h3-6,8,23H,1-2,7H2,(H,24,25)
InChI key
VJNZMSLGVUSPCF-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek, przenikający przez barierę krew-mózg i aktywny doustnie związek hydroksamatu, który według doniesień hamuje aktywność MEK (IC50 = 10-100 nM) bez konkurowania z wiązaniem ATP lub Erk i wykazuje doskonałą selektywność w stosunku do 27 innych kinaz komórkowych, w tym JNK, MAPK2/ERK2, SAPK2a, SAPK2b, SAPK3 i SAPK4 (IC50 >10 µM). Wykazano, że przewyższa PD 98059 (nr kat. 513000 i 513001 oraz U0126 (nr kat. 662005) w hamowaniu fosforylacji Erk1/2 w ludzkich komórkach raka wątroby Hep3B, HepG2, PLC i SKHep (IC50<0,1 µM) in vit ro i skutecznie zmniejsza fosforylację Erk1/2 w tkance hipokampa u myszy (ED50<50 mg/kg, i.p.) in vivo. Wykazano, że zarówno PD184161, jak i U0126 indukują martwicę kilku typów komórek pozbawionych glukozy poprzez pośrednie działanie na składnik F0 mitochondrialnej F1F0-ATPazy/syntazy.
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Yip-Schneider, M.T., et al. 2009. J. Pharmacol. Exp. Ther.329, 1063.
Duman, C.H., et al. 2007. Biol. Psychiatry61, 661.
Klein, P.J., et al. 2006. Neoplasia8, 1.
Thottassery, J.V., et al. 2004. Cancer Res.64, 4637.
Yung, H.W., et al. 2004. Biochem. Pharmacol.68, 351.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
444966444968444937
description
The MEK1/2 Inhibitor IV, also referenced under CAS 212631-67-9, controls the biological activity of MEK1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
The MEK1/2 Inhibitor III, also referenced under CAS 391210-10-9, controls the biological activity of MEK1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
InSolution, ≥95%
description
The MEK Inhibitor I, also referenced under CAS 297744-42-4, controls the biological activity of MEK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
form
solid
form
solid
form
liquid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
ethanol: 5 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, methanol: 50 mg/mL
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)