Przejdź do
4512
CellPrime r Insulin recombinant human insulin, 1 g
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
17 210,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
86 020,00 zł
100 g
Przewidywany termin wysyłki16 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
172 030,00 zł
1 kg
Przewidywany termin wysyłki16 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1 725 850,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160801
UNSPSC Code:
12352200
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
white
Quality Segment
type
for cell culture
form
powder or crystals
shelf life
48 mo. (at -20 °C.)
loss
<10% loss on drying (w/w)
General description
CellPrime® r Insulin is a non-animal origin, recombinant supplement that provides excellent quality, performance and lot-to-lot consistency. Used in the production of mAbs, viral vaccines and a wide spectrum of other recombinant biomolecules, CellPrime® r Insulin is produced by microbial expression as a recombinant human insulin precursor in E.coli (K12). It is followed by enzymatic cleavage and subsequent purification steps, yielding a crystalline powder product.
Preparation Note
Shipping and storage at -20°C
Legal Information
CellPrime is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
For cell culture supplement use only. For further manufacturing use only. Not for human or therapeutic use.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
91077C5501106332
description
-
description
for research or for further manufacturing use, dry powder
description
-
description
EMPROVE® EXPERT
form
powder or crystals
form
dry powder
form
powder (
)
form
liquid
material
white
material
-
material
off-white
material
-
type
for cell culture
type
-
type
for cell culture
type
-
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
500
shelf life
48 mo. (at -20 °C.)
shelf life
-
shelf life
24 mo. (at 2–8 °C. More studies are underway.)
shelf life
-
loss
<10% loss on drying (w/w)
loss
-
loss
<10% loss on drying (w/w)
loss
-
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)