Przejdź do
5501
CellPrime® rLysozyme rekombinowany ludzki lizozym
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2840,00 zł
100 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
28 340,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32011401
UNSPSC Code:
12352207
2840,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
off-white
Quality Segment
type
for cell culture
assay
≥75% (Protein Content (A280 0.1%=2.46)), ≥85% (SDS-PAGE)
form
powder (
)
specific activity
>100,000 units/mg protein
shelf life
24 mo. (at 2–8 °C. More studies are underway.)
purified by
using Protein A
loss
<10% loss on drying (w/w)
solubility
soluble (Clear solution at 10 mg/ml in phosphate buffered saline, pH 7.4 or H<sub>2</sub>O)
application(s)
mRNA manufacturing
General description
CellPrime® rLysozyme to rekombinowany ludzki lizozym pochodzenia niezwierzęcego, produkowany zgodnie ze standardami cGMP do stosowania w biofarmaceutycznych procesach produkcyjnych.
Physical form
Liofilizowany, białawy proszek
Preparation Note
Wysyłka i przechowywanie w temperaturze 2-8 °C
Legal Information
CellPrime is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wyłącznie do celów badawczych i dalszej produkcji. Nie stosować u ludzi ani w diagnostyce klinicznej.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4512L1667106331
description
-
description
-
description
Lysobac™, recombinant, expressed in rice, lyophilized powder, ≥100,000 units/mg protein
description
recombinant human albumin, EMPROVE® EXPERT
assay
≥85% (SDS-PAGE), ≥75% (Protein Content (A280 0.1%=2.46))
assay
-
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
form
powder (
)
form
powder or crystals
form
lyophilized powder
form
liquid
application(s)
mRNA manufacturing
application(s)
-
application(s)
cell analysis
application(s)
-
specific activity
>100,000 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
≥100,000 units/mg protein
specific activity
-
type
for cell culture
type
for cell culture
type
-
type
-
material
off-white
material
white
material
-
material
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)