Przejdź do
4610-OP
Formamide
OmniPur® Grade, >= 99%, Deionized
Synonim(y):
Formamide, Carbamaldehyde, Amide C1, Formic amide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
45.04
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352111
Beilstein/REAXYS Number:
505995
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Assay:
≥99% (GC)
Technique(s):
hybridization: suitable
Bp:
210 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.08 mmHg ( 20 °C), 30 mmHg ( 129 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
1.55 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C), 30 mmHg ( 129 °C)
assay
≥99% (GC)
form
viscous liquid (slightly)
autoignition temp.
932 °F
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
hybridization: suitable
color
colorless
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
pH
8-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
density
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI key
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
General description
Molecular Biology grade.
A260 (0.5 M, water): ≤0.03 AU
A270 (0.5M, water): ≤0.05 AU
A280 (0.5 M, water): ≤0.08 AU
Purity by Assay: ≥ 99%
Conductivity: ≤100 µmho
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.0001%
Identification: To pass test
Phosphatase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Application
Formamide destabilizes nucleic acid duplexes and may be used, typically, at a concentration of 50%, in hybridization protocols requiring lower hybridization temperatures.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formamide
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Blood
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Temperatura zapłonu (°F)
305.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
152 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-12-7
CAS No.
75-12-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)