Przejdź do
476300
Myriocin, Mycelia sterilia
A potent immunosuppressant.
Synonim(y):
Myriocin, Mycelia sterilia, ISP-1, Thermozymocidin, [2S,3R,4R]-(E)-2-Amino-3,4-dihydroxy-2-[hydroxymethyl]-14-oxo-6-eicosenoic Acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Sprawdź dostępność w koszyku
841,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H39NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.54
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
841,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
RTECS - JX3890000
assay
≥95% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@]([C@@H](O)[C@H](O)C\C=C\CCCCCCC(=O)CCCCCC)(CO)C(=O)O
InChI
1S/C21H39NO6/c1-2-3-4-10-13-17(24)14-11-8-6-5-7-9-12-15-18(25)19(26)21(22,16-23)20(27)28/h9,12,18-19,23,25-26H,2-8,10-11,13-16,22H2,1H3,(H,27,28)/b12-9+/t18-,19+,21+/m1/s1
InChI key
ZZIKIHCNFWXKDY-GNTQXERDSA-N
General description
A potent immunosuppressant. Displays 10- to 100-fold more potent immunosuppressant activity than cyclosporin A. Potently inhibits serine palmitoyltransferase (SPT; Ki = 280 pM) thereby blocking the synthesis of ceramide. Disrupts substratum adhesion of melanoma cells. Inhibits cell proliferation and induces apoptosis in IL-2 dependent murine cytotoxic T lymphocyte cell line CTLL-2.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
Serine palmitoyltransferase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target Ki: 280 pM against serine palmitoyltransferase
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Hanada, K., et al. 2000. Biochem. Pharmacol.59, 1211.
Chen, J.K., et al. 1999. Chem. Biol. 6, 221.
Hidari, K.I.P.J., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 14636.
Nakamura, S., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 1255.
Mikaye, Y., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 211, 396.
Fujita, T., et al. 1994. J. Antibiot. 47, 208.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful (C)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M1177376650390238
description
A potent immunosuppressant.
description
≥98% (HPLC), powder
description
Biologically active, cell-permeable, non-physiological ceramide analog.
description
A cell-permeable powerful DNA topoisomerase I inhibitor.
form
solid
form
powder
form
waxy solid
form
powder
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 25 mg/mL
solubility
methanol: 2 mg/mL
solubility
ethanol: 25 mg/mL, DMSO: soluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)