Przejdź do
482200
Nimodypina
An L-type Ca2+ channel blocker.
Synonim(y):
Ester 2-metoksyetylo-1-metyloetylowy kwasu 1,4-dihydro-2,6-dimetylo-4-(3ʹ-nitrofenylo)-3,5-pirydynokarboksylowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
303,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H26N2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
303,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 6551
assay
>98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 25 mg/mL, methanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1cc(ccc1)C2C(=C(NC(=C2C(=O)OCCOC)C)C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C21H26N2O7/c1-12(2)30-21(25)18-14(4)22-13(3)17(20(24)29-10-9-28-5)19(18)15-7-6-8-16(11-15)23(26)27/h6-8,11-12,19,22H,9-10H2,1-5H3
InChI key
UIAGMCDKSXEBJQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Bloker kanału Ca2+ typu L. Poprawia pamięć u zwierząt starych lub z uszkodzonym mózgiem. Łagodzi eksperymentalną neuropatię cukrzycową u szczurów z cukrzycą indukowaną streptozotocyną. Wykazano również, że blokuje aktywność iNOS indukowaną przez TNF-α i LPS (IC50 = 36 pM) w mysich komórkach astrogleju.
Biochem/physiol Actions
Docelowe IC50: 36 pM blokujące aktywność iNOS indukowaną przez TNF-α i LPS w mysich komórkach astrogleju
Główny cel
Bloker kanałów Ca2+ typu L
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Zhu, D., et al. 1999. Life. Sci.65, PL 221.
Marchetti, C. and Usai, C. 1996. Neurosci. Lett. 207, 77.
Kappelle, A.C., et al. 1994. Br. J. Pharmacol.111, 887.
Weiss, J.H., et al. 1994. J. Neurochem. 62, 372.
Kappelle, A.C., et al. 1993. Br. J. Pharmacol.108, 780.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Działa szkodliwie i rakotwórczo / teratogennie (E)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1463858PHR1293BP651
Nimodipine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1463858
Nimodipine
Nimodipine British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP651
Nimodipine
description
An L-type Ca2+ channel blocker.
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
form
solid
form
-
form
-
form
solid
assay
>98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
BP
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nimodypina
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)