NBT is typically soluble in water at 10 mg/mL. Stock solutions at 10mg/ml in water are stable for 1-2 weeks in the dark at 2-8°C. The material has not been tested for solubility in RPMI, rates may be similar to that of water. This compound is also soluble in 2-methoxyethanol at 20 mg/m and ethanol at 5 mg/mL.
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 421,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
35 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 51 530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
421,00 zł
Nazwa produktu
p-Nitroblue Tetrazolium Chloride, NADPH-diaphorase substrate that competitively inhibits nitric oxide synthase (IC50 = 3-4 µM).
Quality Segment
description
RTECS - XF8045000
assay
≥98% (TLC)
form
crystalline solid
potency
3-4 μM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
yellow
solubility
methanol: soluble, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[n+]2([n](nc(n2)c8ccccc8)c3c(cc(cc3)c4cc(c(cc4)[n]5[n+](nc(n5)c7ccccc7)c6ccc(cc6)[N+](=O)[O-])OC)OC)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
General description
Biochem/physiol Actions
NOS
Preparation Note
Other Notes
De la Fuente, M., et al. 1993. Comp. Immunol. Microbiol. Infect. Dis.16, 29.
Libon, C., et al. 1993. J. Leukoc. Biol.53, 93.
Mittal, C.K. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 193, 126.
Nichols, K., et al. 1992. Neuroscience51, 791.
Nichols, K., et al. 1992. Neuroscience51, 791.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description NADPH-diaphorase substrate that competitively inhibits nitric oxide synthase (IC50 = 3-4 µM). | description tablet | description ≥90.0% (HPLC) | description 90.0-110.0% (calc. on dry substance, T) |
| assay ≥98% (TLC) | assay - | assay ≥90.0% (HPLC) | assay 90.0-110.0% (calc. on dry substance, T) |
| form crystalline solid | form tablet | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility methanol: soluble, water: soluble | solubility soluble, clear, yellow | solubility H2O: 10 mg/mL | solubility - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the solubility in water and RPMI