Przejdź do
489350
L-(−)-Norepinephrine (+)-bitartrate salt monohydrate
≥97% (LC/MS), α,β-Adrenergic agonist, crystalline solid
Synonim(y):
R(-)-4-(2-amino-1-hydroksyetylo)-1,2-benzenodiolo-(+)-winian, noradrenalina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11NO3 · C4H6O6 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (LC/MS)
Form:
crystalline solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-(-)-Norepinefryna-(+)-winian, α,β-Adrenergic agonist.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 6695
assay
≥97% (LC/MS)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC[C@H](O)c1cc(c(cc1)O)O.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.O
InChI
1S/C8H11NO3.C4H6O6.H2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t8-;1-,2-;/m01./s1
InChI key
LNBCGLZYLJMGKP-LUDZCAPTSA-N
General description
Agonista receptorów α,β-adrenergicznych. Środek zwężający naczynia krwionośne, który powoduje obniżenie poziomu receptorów angiotensyny II. Wrażliwy na utlenianie.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Agonista α, β-adrenergiczny
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Preparation Note
Dodanie wodorosiarczynu sodu (w końcowym stężeniu 0,1%) jest konieczne, aby zapobiec utlenianiu.
Po odtworzeniu przechowywać w lodówce (4°C). Roztwory podstawowe są stabilne do 5 dni w temperaturze 4°C.
Other Notes
Yang, H., et al. 1996. Hypertension 27, 1277.
Ze względu na charakter materiałów niebezpiecznych w tej przesyłce, do zamówienia mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty za wysyłkę. Niektóre rozmiary mogą być zwolnione z dodatkowych opłat za wysyłkę materiałów niebezpiecznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych opłat, należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Wysoce toksyczny i rakotwórczy / teratogenny (I)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR38201468501N1100000
description
α,β-Adrenergic agonist.
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥97% (LC/MS)
assay
-
assay
-
assay
-
form
crystalline solid
form
-
form
-
form
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(-)-Norepinefryna-(+)-winian
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)