Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1050,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Nazwa produktu
ODQ, A cell-permeable, potent and selective inhibitor of nitric oxide (NO)-sensitive guanylyl cyclase (IC50 = 20 nM).
Quality Segment
assay
≥98% (TLC and HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light yellow
solubility
DMSO: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]21c(n[o][c]2=O)cnc3c1cccc3
InChI
1S/C9H5N3O2/c13-9-12-7-4-2-1-3-6(7)10-5-8(12)11-14-9/h1-5H
InChI key
LZMHWZHOZLVYDL-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
(NO)-sensitive guanylyl cyclase
Preparation Note
Other Notes
Southam, E., et al. 1996. Br. J. Pharmacol. 119, 527.
Brunner, F., et al. 1995. FEBS Lett.376, 262.
Garthwaite, J., et al. 1995. Mol. Pharmacol.48, 184.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description A cell-permeable, potent and selective inhibitor of nitric oxide (NO)-sensitive guanylyl cyclase (IC50 = 20 nM). | description powder |
| assay ≥98% (TLC and HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| form powder | form powder |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 25 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, ethanol: 1.2 mg/mL, H2O: insoluble |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one powder](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/764/715/605dc5a5-0864-471b-a71e-bd2aa6553c1d/640/605dc5a5-0864-471b-a71e-bd2aa6553c1d.png)