Przejdź do
O3636
1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one
powder
Synonim(y):
ODQ
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
503,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.15
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
eCl@ss:
32160701
503,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
pale yellow
solubility
ethanol: 1.2 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1ON=C2C=Nc3ccccc3N12
InChI
1S/C9H5N3O2/c13-9-12-7-4-2-1-3-6(7)10-5-8(12)11-14-9/h1-5H
InChI key
LZMHWZHOZLVYDL-UHFFFAOYSA-N
Application
1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one has been used as a oxidising agent for  affinity selection-mass spectrometry (AS-MS) compound binding assay, as a soluble guanylate cyclase (sGC) inhibitor to inhibit S-nitroso-N-acetyl-DL-penicillamine (SNAP)-induced cGMP production.
Biochem/physiol Actions
H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one (ODQ) non competitively inhibits the action of nitric oxide-sensitive guanylyl cyclase and results in a supposedly irreversible oxidation of the prosthetic heme group. ODQ has been used to study the role of cyclic guanosine monophosphate (cGMP) pathway in nitric oxide (NO) signal transduction.
Selective inhibitor of nitric oxide-sensitive guanylyl cyclase.
Disclaimer
Hygroscopic
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
495320FLUH99C8A0A1ENA024294243
ODQ A cell-permeable, potent and selective inhibitor of nitric oxide (NO)-sensitive guanylyl cyclase (IC50 = 20 nM).
Sigma-Aldrich
495320
ODQ
description
powder
description
A cell-permeable, potent and selective inhibitor of nitric oxide (NO)-sensitive guanylyl cyclase (IC50 = 20 nM).
description
-
description
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC and HPLC)
assay
-
assay
-
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
solubility
ethanol: 1.2 mg/mL, H2O: insoluble, DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)