Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
780,00 zł
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 6845
assay
≥94% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
tan to off-white
solubility
DMSO: 25 mg/mL
cation traces
heavy metals: ≤20 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S+]([O-])(Cc3ncc(c(c3C)OC)C)c1[nH]c2c(n1)cc(cc2)OC
InChI
1S/C17H19N3O3S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
InChI key
SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
pompa protonowa
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Besancon, M., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 22438.
Sachs, G., et al. 1995. Ann. Rev. Pharmacol. Toxicol.35, 277.
Diaz, D., et al. 1990. Gastroenterology99, 737.
Fellenius, E., et al. 1981. Nature290, 159.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description A cell-permeable pyridyl methylsulfinyl benzimidazole compound that acts as selective proton pump inhibitor. | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| form solid | form powder | form - | form - |
| assay ≥94% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 25 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Omeprazol
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?