Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Przewidywany termin wysyłki14 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1110,00 zł |
5 kg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 6580,00 zł |
10 kg | Przewidywany termin wysyłki03 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 8810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1110,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 grudnia 2026Szczegóły
Quality Segment
form
crystalline powder (granular)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
mp
180-185 °C (lit.)
density
1.3 g/cm3 (lit.)
foreign activity
DNAse, none detected, Phosphatase, none detected, Protease, none detected, RNAse, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
General description
Denaturant used for purification of nucleic acids and polypeptides from cell lysates. Inhibits RNase and protease activity. Molecular Biology grade.br
A260 (0.1 M, water): ≤0.05 AU
A280 (0.1 M, water): ≤0.01 AU
Purity by Assay: ≥99.5%
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Phosphatase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description OmniPur® Grade, >= 99.5%, Denaturant used for purification of nucleic acids and polypeptides from cell lysates | description ULTROL® Grade, ≥99% (titration), protein denaturant for purification of proteins, nucleic acids, and mRNA | description Molecular Biology, ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 400 |
| form crystalline powder (granular) | form solid | form crystalline powder |
| storage condition OK to freeze | storage condition desiccated (hygroscopic), OK to freeze | storage condition (Tightly closed. Dry. ) |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| density 1.3 g/cm3 (lit.) | density - | density 1.3 g/cm3 (lit.) |
| color white | color white | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidine Hydrochloride
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-01-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?